Learn More
Fisherbrand™ Cestillo de acero inoxidable
Facilita la inmersión completa en baños de limpiador ultrasónico S-Line. Los cestillos de inmersión Fisherbrand™ con asa están fabricados con acero inoxidable.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22400kg
Descripción
Diseñada para la inmersión completa de artículos y piezas en los limpiadores de ultrasonidos de doble frecuencia de la serie 112xxx Fisherbrand™.Elija el cestillo de inmersión de acero inoxidable con asas Fisherbrand™ diseñado para el baño de ultrasonidos específico que se está utilizando.
- Fondo de malla
- Dos asas, una en cada extremo
- Diseño funcional y moderno
Especificaciones
Extensión de repuesto | |
Limpiador ultrasónico, modelo 15 1,75 l |