Learn More
Solución de imibenconazol, Honeywell Fluka™
100 μg/ml en acetonitrilo, patrón analítico, material de referencia
Marca: Honeywell Fluka R1356-2ML
Detalles adicionales : CAS : 75-05-8 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1648 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Líquido | |
Estándar analítico | |
82°C | |
6°C |
86598-92-7,75-05-8 | |
Frasco de vidrio | |
2 mL | |
FUNGICIDAS Y BACTERICIDAS |