Learn More
Motic™ Images Multi Focus Professional Edition (solo para PC)
Código de producto. 15445222
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Microscopio/cámara/ordenador
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15445222 Microscopio/cámara/ordenador cada uno
1 options
Código de producto. 15445222
Marca: Motic™ SE990794
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aproveche al máximo su sistema de microscopio Motic™ con un software de Motic™ diseñado con propósito y cuidadosamente. El software Images Multi Focus Professional Edition (solo para PC) de Motic™ captura y combina hasta 100 imágenes tomadas en diferentes niveles de enfoque para producir una única imagen totalmente enfocada con gran profundidad de campo.
  • Combine hasta 100 imágenes tomadas en diferentes profundidades de enfoque.
  • El complejo algoritmo de software tendrá en cuenta el cambio de imagen para crear una imagen enfocada con gran profundidad de campo.
  • Disponible como compra independiente o en el paquete Images Advanced de Motic™.
  • Se recomienda utilizar Windows™ XP o 2000 para ejecutar este software.
  • Compatible con Images Plus 2.0 de Motic™ e integrado en Advanced 3.2 de Motic™.
Especificaciones
Tipo Software
Descripción Software de unión de imágenes
Para utilizar con (aplicación) Windows™ XP o 2000
Para utilizar con (equipo) Microscopio/cámara/ordenador