Learn More
Cytiva Kit de reacción TempliPhi 2000™
Utiliza la amplificación isotérmica por círculo rodante (RCA) para preparar de manera eficiente plantillas de secuenciación de ADN con una formulación diseñada para aplicaciones de mayor rendimiento
Marca: Cytiva 28-9642-86
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Includes: TempliPhi Premix, tampón de desnaturalización, mezcla de enzimas y ADN pUC19 de control positivo (2 ng/μL)
Descripción
- El protocolo simple reduce el tiempo, la mano de obra y los consumibles necesarios para la preparación de la plantilla, y el flujo de trabajo permite una automatización sencilla
- Genere cantidades de microgramos de ADN de plantilla a partir de cantidades de picograma de material inicial
- Amplifique el ADN de cultivos bacterianos o de M13 líquidos, colonias, placas, soluciones madre de glicerol o ADN circular purificado (plásmido o M13).
- Utilice ADN amplificado directamente para la secuenciación de ciclos sin purificación
- Prepare plantillas de ADN circular para la secuenciación de ciclos, la clonación y la transformación en entre 4 y 6 h.
Especificaciones
Almacene el tampón de desnaturalización y controle el ADN a -70 °C o entre -15 °C y -30 °C. Almacene la premezcla de TempliPhi a -70 °C. No almacene la premezcla de TempliPhi entre -15 °C y -30°C. Descongele la premezcla en hielo y mantenga entre 0 y 4 °C durante la manipulación. No permita que la premezcla se caliente por encima de 4 °C antes | |
Preparación de alto rendimiento de plantillas de ADN circular para la secuenciación de ciclos, la clonación y la transformación. | |
2000 | |
16-18 h |
Kit de reacción illustra TempliPhi 2000 | |
Premezcla TempliPhi™, tampón de desnaturalización, mezcla de enzimas y ADN pUC19 de control positivo | |
Kit de reacción illustra TempliPhi 2000 |