Learn More
Cytiva dNTP de solución illustra™
Use dNTPs incorporating the most recent advances in manufacturing technology. Cytiva illustra™ Solution dNTPs offer the highest purity deoxynucleotides available for amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
Marca: Cytiva 28-4065-03
Detalles adicionales : Peso : 0.96000kg
Descripción
- Libre de ADNasa, ARNasa y actividad enzimática de nicking
- Pureza superior al 99 % de trifosfato (por HPLC) para un rendimiento y consistencia óptimos
- Soluciones listas para usar en múltiples formatos sin búfer
- Probado funcionalmente para PCR larga y secuenciación
Información de órdenes
Se dispone de formulación, pruebas, embalajes y etiquetado personalizados
Especificaciones
Líquido | |
dATP | |
>99% | |
Incolora |
7 | |
100mM | |
500 μm | |
Probado funcionalmente para secuenciación y PCR de larga duración, amplificación de ácidos nucleicos, etiquetado, mutagénesis, síntesis de ADNc y perfiles de expresión |