Learn More
IL-4 Rat, APC, Clone: MP4-25D2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB82-APC-100Tests
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912548
  • 288.00€ / 100 tests
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
IL-4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
IL4
Protein A/G Purified
RUO
3565
IgG1 κ
Flow Cytometry
MP4-25D2
APC
NP_758858
Rat
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.