Learn More
IL-2 Rat, Biotin, Clone: JES6-5H4, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB80-B-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15992528
  • 263.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
IL-2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Il2
Protein A/G Purified
RUO
16183
IgG2b κ
Flow Cytometry
JES6-5H4
Biotin
NP_032392
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.