Learn More
Invitrogen™ IL-2 Bovine ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EBIL2X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Includes: Placas precubiertas, estándar, anticuerpo detector, conjugado HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Descripción
The Bovine Interleukin 2 (Bov IL-2) ELISA quantitates Bov IL-2 in bovine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Bov IL-2. Principle of the method The Bovine IL-2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La interleucina 2 (IL-2) es una citoquina inmunomoduladora importante para la proliferación de células T activadas, la diferenciación de células B, células asesinas naturales, monocitos y macrófagos. La IL-2 envía señales a través del receptor de IL-2 (IL-2R), un complejo de proteínas heterotriméricas cuya cadena gamma también es compartida por la interleucina 4 (IL-4) y la interleucina 7 (IL-7). La expresión del gen IL-2 en los timocitos maduros es monoalélica, lo que representa un modo de regulación inusual para controlar la expresión precisa de un solo gen. La alteración selectiva de un gen similar al IL-2 en ratones conduce a una enfermedad ulcerosa similar a la colitis que sugiere un papel esencial de este gen en la respuesta inmunológica a los estímulos antigénicos.Especificaciones
P05016 | |
0,2 ng/mL | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IL2 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
BOS_16374, IL-2, TCGF | |
1 h 20 min |
De 0,273 pg/ml a 200 pg/ml | |
De 0,2 ng/ml a 200 ng/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Detecta la IL-2 bovina en este ELISA de tipo sándwich. Muestra menos de 0,2 % de reactividad cruzada con la IL-2 humana recombinante, la IL-2 de ratón recombinante, la IL-2 de rata recombinante, la IL-2 de rata algodonera recombinante, la IL-2 canina recombinante, la IL-2 equina recombinante y la IL-2 felina recombinante. | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
280822 | |
< 12% | |
Cromógeno, Tampón de lavado, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Cubiertas adhesivas para placas, SAV-HRP, Solución de parada, Estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Concentrado de diluyente de ensayo | |
5 x 96 pruebas | |
Inmunología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Bovino | |
4 h 45 min |