Learn More
Invitrogen™ IL-1R4/IL-1RL1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHIL1RL1X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
The Human Interleukin 1 Receptor 4 (Hu IL-1R4/IL-1RL1) ELISA quantitates Hu IL-1R4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-1R4. Principle of the method The Human IL-11R4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El ST2 es miembro de la familia de receptores de la interleucina 1. Los estudios de ST2 en ratón sugieren que este receptor puede ser inducido por estímulos proinflamatorios y puede estar implicado en la función de las células T auxiliares. El ST2 pertenece a la familia de receptores de la interleucina 1, con tres dominios similares a Ig (similares a la inmunoglobulina) de tipo C2 y un dominio TIR. El ST2 es un receptor de interleucina-33 (IL-33) que, tras la estimulación, recluta las moléculas de señalización MYD88, IRAK1, IRAK4 y TRAF6, seguida de la fosforilación de MAPK3/ERK1 o MAPK1/ERK2, MAPK14 y MAPK8. También se ha sugerido un posible papel en la función de las células T colaboradoras, así como en el crecimiento celular. Se han descrito tres isoformas de ST2, donde la isoforma C es una forma de membrana y la isoforma B es una forma secretada. El ST2 puede ser inducido por estímulos proinflamatorios y también puede encontrarse en el suero de enfermedades autoinmunitarias. Las diferentes isoformas se restringen a diferentes tejidos, mientras que la expresión de esta proteína en niveles elevados es evidente en los riñones, los pulmones, la placenta, el estómago, el músculo esquelético, el colon y el intestino delgado.Especificaciones
Q01638 | |
2 pg/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
9173 | |
<12% | |
Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, SAV-HRP, Solución de parada, Cromógeno, Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado | |
5 × 96 pruebas | |
Inflamación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 1,65 pg/ml a 1200 pg/ml | |
De 2 pg/ml a 1200 pg/ml | |
Biotina | |
Quinasa e inhibidores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
DER4,FIT-1,IL33R,ST2,ST2L,ST2V,T1 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
DER4, FIT-1, IL33R, ST2, ST2L, ST2V, T1 | |
1 h 20 min |