Learn More
Invitrogen™ IL-10RA (CD210a) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHIL10RAX5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17195469
  • 2635.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human Interleukin 10 Receptor Alpha (CD210a) (Hu IL-10RA) ELISA quantitates Hu IL-10RA in human serum, plasma or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-10RA. Principle of the method The Human IL-10RA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La proteína codificada por este gen es un receptor de interleucina 10. Esta proteína está relacionada estructuralmente con los receptores de interferón. Se ha demostrado que actúa como mediadora en la señal inmunosupresora de la interleucina 10 y, de este modo, inhibe así la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Se ha informado que este receptor favorece la supervivencia de las células mieloides progenitoras a través del sustrato de receptor de insulina-2/PI 3-quinasas/AKT. La activación de este receptor conduce a la fosforilación de las tirosinas quinasas JAK1 y TYK2. Se han encontrado dos variantes de transcripción para este gen, una codifica proteínas y la otra no.
Especificaciones
Especificaciones
Q13651
2,5 ng/ml
ELISA tipo sándwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
Ensayos de 5 x 96
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
3587
<12%
Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Cromógeno, SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Solución de parada, Anticuerpo de detección biotinilado, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar
5 × 96 pruebas
Transducción de señal
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
De 2,05 ng/ml a 500 ng/ml
De 2,5 ng/ml a 500 ng/ml
Biotina
Otras proteínas
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
CD210,CD210a,CDW210A,HIL-10 R,IL-10R1,IL10R
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
CD210, CD210a, CDW210A, HIL-10 R, IL-10R1, IL10R
1 h 20 min