Learn More
Abnova™ IGH/MALT1 DY Translocation FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene translocation using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca: Abnova™ FT0021.200uL
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) | |
IGH,IGHDY1,MGC72071,MGC88774 | |
3492;10892 | |
200 μl |
Tube | |
locus pesado de inmunoglobulina | |
IGH | |
ADN/ARN | |
Líquido |