Learn More
IFN gamma Rat, V450, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
222.60€ - 433.65€
Especificaciones
| Antígeno | IFN gamma |
|---|---|
| Clon | XMG1.2 |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15962558
|
EnquireBio
QAB83-V450-25ug |
25 μg |
222.60€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15952558
|
EnquireBio
QAB83-V450-100ug |
100 μg |
433.65€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| IFN gamma | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
| 15978 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| XMG1.2 | |
| Flow Cytometry | |
| Violet Fluor 450 (V450) | |
| RUO | |
| NP_032363 | |
| Ifng | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |