Learn More
IFN gamma Rat, V450, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Código de producto. 15962558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15962558 25 μg 25 microgramos
15952558 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15962558 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor QAB83V45025ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno IFN gamma
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon XMG1.2
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Violet Fluor 450 (V450)
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
N.º de referencia del gen NP_032363
Símbolos de los genes Ifng
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15978
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1 κ