Learn More
IFN gamma Rat, V450, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Código de producto. 15952558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
15952558 100 μg 100 microgramos
15962558 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 15952558
Marca: EnquireBio QAB83V450100ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno IFN gamma
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon XMG1.2
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Violet Fluor 450 (V450)
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
N.º de referencia del gen NP_032363
Símbolos de los genes Ifng
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15978
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1 κ