Learn More
Invitrogen™ IFN gamma Rat ELISA Kit
Measure levels of rat interferon gamma (IFNg) in rat serum, plasma (EDTA, heparin, sodium citrate), and culture supernatant samples using 96-well plates.
Marca: Invitrogen™ ERIFNG2
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Assay IFN-γ(rat interferon gamma) levels in rat serum, plasma (EDTA, heparin, sodium citrate), and culture supernatant samples with our Thermo Scientific Rat IFN gamma ELISA Kits.
Estos kits de ELISA para IFN-gamma de rata utilizan pares de anticuerpos de detección y recubrimiento previamente titulados y emparejados para lograr una medición sensible y precisa del interferón gamma (IFNγ) en muestras a 50 por pocillo. También se incluye patrón de proteína recombinante calibrado, estreptavidina-HRP, solución de sustrato TMB y solución de parada. Los kits completos contienen placas de tiras de 96 pocillos recubiertas previamente y reactivos optimizados por lotes. Todos los componentes se someten a pruebas de control de calidad para minimizar la variabilidad entre lotes.Objetivo: Interferón gamma (IFNγ) de rata natural y recombinante
Formato: ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
Medición: Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Intervalo del ensayo: De 8 a 500 pg/ml
Sensibilidad: < 2 pg/ml
Tipos de muestras: Sobrenadante de cultivo celular, suero, plasma (EDTA, citrato de sodio y heparina)
Tiempo total del ensayo: 2,5 horas
Tamaño de muestras: 50 μl
Especificidad: Sin reacción cruzada significativa con IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, Il-10, MIP-1α, RANTES o TNFα de rata o IFNγ humana o porcina. Cuando seγ evaluaron los preparados de IFN de ratón NIH/NIBSC (lote Gg02-901-533) enγ el kit ELISA Rat IFN, IFN de ratón de 6250 pg/mlγ equivalía a IFN de rata de 258 pg/mlγ (reactividad cruzada de 4,1%)
Incluye:los kits completos contienen placas de anticuerpos recubiertas previamente, anticuerpos de detección, tampones, diluyentes, patrones y sustratos.
Especificaciones
P01581 | |
<2pg/mL | |
Biotina | |
Kit de ELISA | |
No hay reacción cruzada significativa con IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-4, IL-6, Il-10, MIP-1a, RANTES o TNFa de rata o IFNg humano o porcino. Cuando se evaluaron las preparaciones de IFNg de ratón para NIH/NIBSC (lote Gg02-901-533) en el kit de ELISA para IFNg de rata, 6250 pg/ml de IFNg de ratón eran equivalentes a 258 pg/ml de IFN de rata (reactividad cruzada del 4,1 %). | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IFNG2 | |
8,5% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
2 x 96 pruebas | |
Plasma, 50 μl; suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
Rata | |
2 h 30 min |
De 8 a 500 pg/ml | |
Kit de ELISA para IFN gamma de rata | |
ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente | |
Plasma (EDTA, citrato, heparina), Sobrenadante de cultivo celular, Suero | |
2 x 96 pocillos de microplacas | |
25712 | |
8,7% | |
Tampón de lavado 30 X, 2 x 50 ml, Cubiertas adhesivas para placas , 12 ea, Placa de tiras de 96 pocillos para IFN gamma antirata, 2 ea, Reactivo de anticuerpo biotinilado, 2 x 12 ml, Tampón de dilución HRP, 2 x 13 ml, Estándar para IFN gamma de rata recombinante liofilizado, 4 viales, Solución de sustrato de TMB, 2 x 12 ml, Concentrado de estreptavidina-HRP, 2 x 75 µL, Solución de parada, 2 x 13 ml, Diluyente de muestras, 2 x 12 ml | |
Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm | |
RUO | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |