Learn More
Estándar ICP interno, 6 componentes, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka E2019-100ML
Detalles adicionales : Peso : 0.10600kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Código de producto. 16684194
  • 370.91€ / 100 ml
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Especificaciones
ICP Internal Standard
1.06 g/cm3
100 mL
Estándares para ICP e ICP-MS
<2