Learn More
ICAM5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno ICAM5
Concentración 0.14 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16810654
Ver documentos
Proteintech
12759-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16800654
Ver documentos
Proteintech
12759-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
DNA-dependent RNA polymerase catalyzes the transcription of DNA into RNA using the four ribonucleoside triphosphates as substrates. Component of RNA polymerase I which synthesizes ribosomal RNA precursors. Appears to be involved in the formation of the initiation complex at the promoter by mediating the interaction between Pol I and UBTF/UBF.
Especificaciones
Especificaciones
ICAM5
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q60625, Q9UMF0
15898, 313785, 7087
ICAM5 Fusion Protein Ag3303
Primary
-20°C
ICAM5
0.14 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ICAM 5, ICAM5, Telencephalin, TLCN, TLN
Icam5
IgG
Antigen Affinity Chromatography