Learn More
ICAM5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16800654 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16800654 150 μL 150 microlitros
16810654 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16800654
Marca: Proteintech 127591AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
DNA-dependent RNA polymerase catalyzes the transcription of DNA into RNA using the four ribonucleoside triphosphates as substrates. Component of RNA polymerase I which synthesizes ribosomal RNA precursors. Appears to be involved in the formation of the initiation complex at the promoter by mediating the interaction between Pol I and UBTF/UBF.
Especificaciones
Antígeno ICAM5
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.14 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ICAM5
N.º de referencia del gen Q60625, Q9UMF0
Alias de gen ICAM 5, ICAM5, Telencephalin, TLCN, TLN
Símbolos de los genes Icam5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ICAM5 Fusion Protein Ag3303
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15898, 313785, 7087
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG