Descripción
DNA-dependent RNA polymerase catalyzes the transcription of DNA into RNA using the four ribonucleoside triphosphates as substrates. Component of RNA polymerase I which synthesizes ribosomal RNA precursors. Appears to be involved in the formation of the initiation complex at the promoter by mediating the interaction between Pol I and UBTF/UBF.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ICAM5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.14 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ICAM5 |
| N.º de referencia del gen | Q60625, Q9UMF0 |
| Alias de gen | ICAM 5, ICAM5, Telencephalin, TLCN, TLN |
| Símbolos de los genes | Icam5 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?