Learn More
Terumo™ Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Agani™
Código de producto. 15341557
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
23 G
24 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Marfil
Marrón
Marrón
Morado
Naranja
Negra
Rosa
Verde
Estilo de punta de aguja:
11° regular
17° corto
Bisel triple de 11°
Longitud (métrico):
13 mm
16 mm
19 mm
23 mm
25 mm
32 mm
38 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15341557
Marca: Terumo™ 8AN2719R1
Edge
Haga que los procedimientos sean lo más indoloros posible con agujas de acero inoxidable extremadamente afiladas y fiables. Las agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Terumo™ Agani™ incluyen un exclusivo diseño de doble bisel sin látex para ofrecer la máxima comodidad.
  • Fabricadas con polipropileno, acero inoxidable, resina de epoxi y aceite de silicona de dimetil
  • Todas las agujas se suministran estériles envueltas en bolsas individuales a prueba de manipulación
  • El sencillo sistema de codificación por colores permite identificar fácilmente los tamaños necesarios
  • Uso con una amplia gama de jeringas estériles
  • Las agujas se esterilizan con óxido de etileno hasta un nivel de garantía de esterilidad de al menos 10 - 6 clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE
  • Marcado CE y sin látex
  • Se suministra en cajas de 100 agujas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Stainless Steel
Color Gris
Calibre de aguja 27 G
Diámetro exterior (métrico) 0,4 mm
Longitud (métrico) 19 mm
Tipo de producto Aguja hipodérmica estéril de un solo uso
Estilo de punta de aguja Bisel triple de 11°
Esterilidad Estéril