Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de sílice Hypersil™
Utilice las eficaces y selectivas columnas LC de sílice Thermo Scientific™ Hypersil™ para cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
Marca: Thermo Scientific™ 30005-014001
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Utilice las eficaces y selectivas columnas de sílice para LC Thermo Scientific™ Hypersil™ para cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas de sílice para LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
- Excelente reproducibilidad entre lotes
- Partícula esférica con distribución de tamaño de partículas estrecho
- Larga vida útil de columna
- Alto rendimiento y eficacia de columna
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Cartucho protector, pack de 4 | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L3 | |
Hypersil Classical | |
Fase normal | |
Fase normal |
4 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Sílice | |
Sílice | |
No | |
Cartucho protector, pack de 4 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.