Learn More
Thermo Scientific™ Medios a granel Hypersil™ PREP HS C8
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo y un ahorro de costes con los medios de cromatografía a granel Hypersil PREP HS C8.
Marca: Thermo Scientific™ 41110-10000B
Detalles adicionales : CAS : 72245-35-3 Peso : 18.00000kg
Descripción
Garantice un rendimiento de cromatografía óptimo con nuestros medios de cromatografía a granel Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C8. Adquiera cantidades a granel de medios C8 con gran área de superficie para realizar separaciones más rápidas y reenvasar usted mismo las columnas para HPLC preparativas sin necesidad de pagar un hardware nuevo.
Reenvase las columnas usted mismo con medios a granel
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18.
- Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos.
- Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18.
- Selectividad C8 (USP L7).
- Partículas de gran área de superficie con tamaño de poro de 100 Å.
- pH estable de 2 a 8.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Separaciones más rápidas
- Mayor capacidad de procesamiento analítico que la química de cadena de alquilos C18.
- Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas.
Pedidos específicos del cliente
- Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
10 μm | |
C8 | |
10000 g | |
Prep LC | |
Sí | |
7 % | |
L7 |
100 Å | |
De 2 a 8 | |
350 m²/g | |
Fase reversa | |
Sílice esférica, totalmente porosa y ultrapura | |
Fase reversa | |
60°C |