Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ MOS-2 C8
Se utilizan como fase C8 de uso general para analitos ácidos y neutros, con disminución de la actividad silanol
Marca: Thermo Scientific™ 30305-254630
586.02 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para análisis fiables y asequibles de analitos más hidrófobos, como pequeños péptidos y proteínas, productos farmacéuticos, esteroides y muestras medioambientales, utilice las columnas HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 C8.
Las fases estacionarias Hypersil se reconocen como estándar en el sector de HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma ISO 9001-2000.
Para separaciones que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 como alternativa.
- Fase fiable, de menor retención
- Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
- Fabricadas conforme a las directrices de calidad ISO 9001-2000
- Asequible
Especificaciones
Columna de análisis | |
250 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C8 | |
Sílice tipo A esférico, completamente poroso | |
Fase reversa |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Hypersil Classical | |
6,50% | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.