Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de PAH verdes Hypersil™
Se utilizan para el análisis rápido de hidrocarburos poliaromáticos (PAH). Incluyen sílice unida por alquilos especialmente adaptada con una carga de carbono alta para un rendimiento excelente.
Marca: Thermo Scientific™ 31103-014001
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Analice rápidamente hidrocarburos poliaromáticos (PAH) con las columnas para LC de PAH verdes Thermo Scientific™ Hypersil™. Estas columnas cortas y rápidas, que presentan sílice unida por alquilos especialmente adaptada con carga de carbono, pueden analizar 16 PAH en cuatro minutos. Optimizado para el método EPA 610: Hidrocarburos aromáticos polinucleares, estas columnas proporcionan un excelente rendimiento.
- Tamaño de partículas de 3,0 μm disponible en diámetros de 2,1, 3,0 y 4,6 mm y longitudes de 10, 100 y 150 mm
- Tamaño de partículas de 5,0 μm disponible en diámetro de 4,6 mm y longitudes de 10, 100, 150 y 250 mm
Especificaciones
Cartucho protector, pack de 4 | |
Columna de análisis | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Análisis de PAH | |
Fase reversa |
4 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Fenilo (Ph) | |
14% | |
Sí | |
Cartucho protector, pack de 4 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.