Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Analice moléculas orgánicas más pequeñas, incluidos nucleótidos y ácidos orgánicos, de forma rápida y eficaz con columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD SAX.
Marca: Thermo Scientific™ 26302-152130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Analice moléculas orgánicas más pequeñas, incluidos nucleótidos y ácidos orgánicos, de forma rápida y eficaz con columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Estas columnas de intercambio aniónico fuerte de aminas cuaternarias son muy estables para fases móviles acuosas y de pH bajo. Basadas en sílice de alta pureza unida a un ligando de intercambio iónico, las columnas para LC Hypersil GOLD SAX proporcionan una excelente estabilidad y forma de pico.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Columna de análisis | |
0,5 mL/min | |
150 mm | |
1,9 μm | |
175 Å | |
60°C | |
Amina cuaternaria | |
Sílice esférica ultrapura totalmente porosa | |
Intercambio iónico | |
Intercambio iónico |
2,1 mm | |
HPLC | |
18130 psi (1250 bar) | |
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L14 | |
Hypersil GOLD | |
2,5 % | |
Sí | |
Columna de análisis |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.