Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Hypersil™ BDS C8 Javelin™
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
356.00€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11573161
|
Thermo Scientific™
28205-022106 |
2.1 mm | 20 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
Características de la fase sólida BDS C8
- Una opción excelente para ácidos, bases y compuestos neutros
- Menor retención que C18 para realizar análisis más rápidos
- Columnas sólidas con una larga vida útil
- Muy fiables para ensayos de rutina
Especificaciones
5 μm | |
C8 |