Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de AX retenedor HyperSep™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX, envasados con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y muy poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de aminos cuaternarios. El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
- Recuperaciones altas y uniformes
- Ideal para muestras grandes
- Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
- Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
- pH estable de 0 a 14
- Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 6 mL |
| Descripción | Peso del lecho 100 mg; volumen de la columna 6 mL |
| Peso del lecho | 100 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Retención de analitos ácidos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Tamaño de partículas | De 30 a 50 μm |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | DVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep |
| Tipo | Cartucho de extracción en fase sólida |
| Volumen (métrico) | 6 mL |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.