Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Pb2+ de carbohidratos HyperREZ™ XP
Las columnas de carbohidratos para LC Pb2+ HyperREZ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 69108-057726
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Fabricadas con un proceso exclusivo y sometidas a rigurosos procedimientos de control de calidad, las columnas para LC de carbohidrato Pb2+ Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP se utilizan para que el contraión correspondiente satisfaga los requisitos de las aplicaciones. Cada columna se ha probado individualmente para garantizar la reproducibilidad columna a columna.
Las columnas basadas en polímeros para el análisis de carbohidratos ofrecen ventajas para el cromatógrafo, incluidas la temperatura y la estabilidad de pH, así como mejores opciones de disolvente.- Diseñadas para la determinación de carbohidratos, sacáridos, ácidos orgánicos y alcoholes
- Partículas monodispersas eficaces y reproducibles
- Estables para prolongar la vida útil de las columnas incluso con un pH bajo y a altas temperaturas
Especificaciones
Precolumna | |
LC-MS | |
725 psi (50 bar) | |
De 1 a 11 | |
L34 | |
Polímero esférico microporoso | |
Intercambio de ligandos |
7,7 mm | |
50 mm | |
8 μm | |
90 °C | |
Contraión Pb2+ | |
Análisis de carbohidratos: | |
Precolumna |