Learn More
Thermo Scientific™ Revestimientos de depósitos HyPerforma, revestimiento CX3-9
El sistema de revestimiento del depósito con drenaje superior se compone de una película de plástico multicapa de una sola red CX3-9, con dimensiones optimizadas para bidones y depósitos cilíndricos estándares del sector.Tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
Marca: Thermo Scientific™ SH30647.11
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
- Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción en una sala limpia ISO 7 en condiciones de buenas prácticas de fabricación actuales estériles.
- Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso, necesarios con recipientes reutilizables, y reduce los riesgos de contaminación cruzada.
Aplicaciones:
- Eliminan la necesidad de limpiar los depósitos y reducen las duraciones de los ciclos.
- Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles.
Especificaciones
CX3-9. | |
Irradiada | |
200 gal | |
Envasados y sellados en dos capas exteriores independientes en el área de clase 10 000/ISO clase 7. |
Cajas de cartón | |
757 L | |
HyPerforma |