Learn More
Plas Labs™ Hypalon Gloves
Plas-Labs™ Hypalon™ Glovebox Gloves are one-piece gauntlets constructed from resistant Hypalon™ chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber.
577.27€ - 906.12€
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12323710
|
Plas Labs™
800-GH/8 |
8 |
577.27€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11817142
|
Plas Labs™
800GH/9/10 |
||||||||
Descripción
- White one-piece gauntlet style glovebox gloves
- Constructed from Hypalon™ chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber
- Resistant to abrasion, oxidising chemicals ozone and UV light
- Ambidextrous fit
- Sold in pairs
- Range of hand sizes and port diameters
Especificaciones
CSM |