Learn More
Plas Labs™ Hypalon Guantes
Código de producto. 12323710
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12323710 8 paquete de 2
11817142 - paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 12323710 Proveedor Plas Labs™ N.º de proveedor 800GH/8
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Plas-Labs™ Hypalon™ Los guantes Glovebox son guanteletes de una sola pieza fabricados con materiales resistentes. Hypalon™ caucho sintético de polietileno clorosulfonado (CSPE).
  • Guantes estándar estilo guantelete de una pieza de color blanco, adecuados para usar con la mayoría Plas-Labs™ cajas de guantes
  • Construido a partir de Hypalon™ caucho sintético de polietileno clorosulfonado (CSPE)
  • Resistente a la abrasión, a productos químicos oxidantes, al ozono y a la luz ultravioleta.
  • Ajuste ambidiestro
  • Se suministra en parejas
  • Gama de tamaños de mano y diámetros de puerto.
Especificaciones
Material CSM
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8
Grosor (métrico) 0.15 mm
Estilo de puño de los guantes 8 in de diámetro