Learn More
Ansell™ Guantes Hynit™
Click to view available options
Tamaño:
7
7,5
Descripción
Ideales para uso general en toda la planta, inspección de montaje, recepción, fabricación de dificultad media a sencilla y manipulación de materiales.
- El tejido impregnado de nitrilo garantiza una excelente resistencia a la abrasión y a los enganches
- Con corte acanalado y revestimiento de tejido entrelazado para un mejor agarre en seco y una excelente movilidad
- Los guantes repelen los líquidos y se pueden lavar a máquina, por lo que no se encogen, se endurecen ni pierden el agarre
- El revestimiento no se levantará
- Puños codificados por colores para facilitar la identificación de las tallas y el emparejamiento después de cada lavado
- Disponibles con reversos sólidos y transpirables
Especificaciones
Material de la parte posterior | Nitrilo |
Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111 |
Material del manguito | Nitrilo |
Coating Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes de peso medio |
Tamaño | 7 |
Modelo | 32-105 |
Estilo de puño de los guantes | Deslizable |
Revestimiento | Tejido interlock de algodón y poliéster |
Tipo de Palm | Palma totalmente recubierta |