Learn More
Ansell™ Hyflex™ 11-948 Series Nitrotough™ N3500 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Guantes industriales multiuso
- Nivel EN de abrasión alta 4 (ANSI nivel 4)
- Ofrecen buenos niveles de resistencia a los corte, las abrasiones y los aceites en diversas geometrías de inmersión
- El revestimiento está hecho de material Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY™ para conseguir una excelente comodidad y una resistencia a los cortes un corte excelente de nivel ISO B
- Con tecnología FORTIX™ para una mayor resistencia a la abrasión
- Buena resistencia los cortes y muy buenas propiedades de agarre gracias al microacabado del revestimiento de nitrilo
- Flexibles y cómodos
- El revestimiento es resistente a los aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas
Aplicaciones:
- Cambio de herramientas y moldes
- Inspección
- Moldeado por inyección a presión
- Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2010 |
Descripción | Calibre: 13 |
Color | Azul, Negro |
Acabado exterior | 3/4 sumergidos |
Latex Free | No |
Material | Nitrilo |
Tipo de producto | Guantes industriales |
Tamaño | 7 |
Modelo | Construcción: tejido |
Temperatura máx. (imperial) | Lavado: 104 °F |