Learn More
Ansell Guante con revestimiento Intercept™ sin vidrio HyFlex™ 11-928
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
- Sin silicona ni DMF
- Buen agarre para una manipulación segura en aplicaciones tanto secas como ligeramente grasas
- El revestimiento de nitrilo de doble inmersión protege contra la exposición a aceites y fluidos industriales a la vez que proporciona una gran durabilidad y una vida útil prolongada.
- Revestimiento de aramida INTERCEPT para un mayor rendimiento de corte
- Protección térmica de contacto de nivel 1
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0086, EN420:2003 + A1:2009; conforme con REACH; categoría II; EN407 X1XXXX |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Negro |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Latex Free | Sí |
Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
Tamaño | 10 |
Norma EN388 | EN 388:4X32D |
Para utilizar con (aplicación) | Automoción, fabricación de metales, maquinaria y equipos |