Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Partial Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
GREENER_CHOICE
Catalog Number 16059681
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Gloves repel oil, grease, and dirt making them ideal for use in grimey work environments. Seamless nylon liner provides comfort, dexterity, and a secure fit.
  • Repelentes a líquidos contra aceite, grasa y suciedad
  • Revestimiento de nailon sin costuras
  • Adecuados para la manipulación de alimentos
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitrilo
Color Azul
Hand Específico
Material Nailon
Tamaño 9
Norma EN388 4121A
Para utilizar con (aplicación) Mantenimiento, control de calidad y fabricación de metales
Guantes con puño de color Blanco
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-917
Yarn Gauge 13