Learn More
Ansell HyFlex™ 11-917 Partial Nitrile-Coated Seamless Knit Liquid Repellant Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- Repelentes a líquidos contra aceite, grasa y suciedad
- Revestimiento de nailon sin costuras
- Adecuados para la manipulación de alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul |
Hand | Específico |
Material | Nailon |
Tamaño | 7 |
Norma EN388 | 4121A |
Para utilizar con (aplicación) | Mantenimiento, control de calidad y fabricación de metales |
Guantes con puño de color | Blanco |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |