Learn More
Ansell Guantes desgarrables revestidos con espuma de nitrilo HyFlex™ 11-812
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Descripción
- Guantes de montaje ultrafinos diseñados para rasgarse fácilmente en múltiples zonas de alto riesgo
- El recubrimiento de espuma de nitrilo proporciona una extrema sensibilidad al tacto cuando se requiere un alto grado de precisión
- La tecnología ZONZ Comfort Fit mantiene las manos frescas y cómodas
- Los guantes no protegen directamente a los trabajadores de las lesiones causadas por el contacto con una máquina afilada o que gire a gran velocidad
- Deseche los guantes que se hayan enredado en una máquina giratoria, tanto si se han rasgado como si no
- Recomendados para herramientas giratorias con un par mínimo de 10 Nm y velocidades superiores a 200 RPM
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Blanco |
Hand | Específico |
Material | Nailon, Spandex |
Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |
Tamaño | 10 |
Norma EN388 | 2010A |
Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, manejo de maquinaria/equipos, fabricación de metales y almacenamiento |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |