Learn More
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethane-Coated Gloves with Intercept™ Technology
Gloves combine comfort and dexterity with Intercept™ Technology to provide a high level of cut resistance. Polyurethane coating enhances grip capabilities in dry, as well as slightly oily environments.
Marca:  Ansell 11730110
Detalles adicionales : Peso : 11.80800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16609093
  • 158.00€ / 12 pares
Fecha estimada de envío: 09-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Una combinación de comodidad, manipulación segura y resistencia al corte
  • Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
  • Ideal para un uso seguro en aplicaciones de control y manipulación/montaje que impliquen contacto con piezas afiladas
  • Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
Especificaciones
Especificaciones
EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Gris
Hilo Ansell Intercept Technology™
4X43D
Tejido
13
Poliuretano
Específico
11
Metalurgia, montaje de piezas y moldeo por inyección a presión
11-730