Learn More
Ansell HyFlex™ 11-651 Medium Duty Cut-Resistant Industrial Gloves
Intercept™ Cut Resistance Technology blends engineered and synthetic fibers into high performance yarns to provide cut protection, along with comfort and dexterity.
152.00€
Especificaciones
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
---|---|
Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Poliuretano |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16009641
|
Ansell
11651060 |
6 |
152.00€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16019641
|
Ansell
11651070 |
7 |
152.00€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
16029641
|
Ansell
11651080 |
8 |
152.00€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
16039641
|
Ansell
11651090 |
9 |
152.00€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
16049641
|
Ansell
11651100 |
10 |
152.00€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
16059641
|
Ansell
11651110 |
11 |
152.00€
12 pares |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
- Intercept™ is a specialized knitting technology that blends engineered, synthetic, and natural fibers into high performance yarns
- Constructed with a seamless, 13-gauge liner
- Elastic knit wrist ensures comfort, dexterity and a secure fit
Especificaciones
ANSI A3 | |
Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Tejido | |
11-651 |
ANSI 6 | |
Poliuretano | |
Hilo Ansell Intercept Technology™ |