Learn More
Ansell HyFlex™ 11-651 Medium Duty Cut-Resistant Industrial Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Construido con un revestimiento sin costuras de calibre 13
- La muñeca de punto elástico le garantiza comodidad, destreza y un ajuste seguro
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Material del manguito | Elástico |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Específico |
Material | Hilo Ansell Intercept Technology™ |
Tamaño | 8 |
Norma EN388 | 4X42C |