Learn More
Ansell HyFlex™ 11-651 Medium Duty Cut-Resistant Industrial Gloves
Intercept™ Cut Resistance Technology blends engineered and synthetic fibers into high performance yarns to provide cut protection, along with comfort and dexterity.
Marca: Ansell 11651090
Detalles adicionales : Peso : 11.38000kg
Descripción
- Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
- Construido con un revestimiento sin costuras de calibre 13
- La muñeca de punto elástico le garantiza comodidad, destreza y un ajuste seguro
Especificaciones
ANSI 6 | |
Elástico | |
Gris | |
Específico | |
9 | |
Maquinaria, manejo de equipos y fabricación de metales | |
11-651 |
Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Poliuretano | |
ANSI A3 | |
Hilo Ansell Intercept Technology™ | |
4X42C | |
Tejido | |
13 |