Learn More
Ansell™ Guantes de talla pequeña de poliuretano blanco HyFlex™ serie 11-619
Como si fuera una segunda piel, este guante ofrece una comodidad, ajuste y sensibilidad asombrosos para las tareas de manipulación más delicadas. Los guantes de talla pequeña de poliuretano de punto Ansell Edmont™ HyFlex™ serie 11-619 incluyen una tecnología de punto de calibre 18 que permite que el guante sea ultrafino y resistente al mismo tiempo.
Marca: Ansell™ 11619110
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Diseñado para una amplia variedad de aplicaciones sencillas en entornos secos o ligeramente aceitosos
- Ideales para trabajadores que necesitan un nivel de ajuste, sensibilidad táctil y precisión más alto que el que ofrecen sus guantes actuales
- También son ideales para aplicaciones en las que se utilizan no se utilizan guantes o se opta por modelos de algodón, a pesar del riesgo de sufrir rasguños, ampollas y lesiones leves
- Ideales para montaje final, manipulación de aires acondicionados, motores eléctricos, montaje de arnés de cables o peritaje
Especificaciones
Poliuretano | |
Poliuretano | |
Lightweight Gloves | |
11-619 | |
Nailon | |
144 par |
Con marcado CE, EN 388: 2121 | |
Poliuretano | |
11 | |
Puños herméticos | |
Palma recubierta | |
11-619 |