Learn More
Ansell HyFlex™ 11-515 Hi-Vis Cut-Resistant Nitrile Gloves with Intercept Technology™ Construction
200.98 EUR hasta el 2023-12-31
Use el código promocional "20189" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Intercept Technology™ yarn incorporates DuPont™ Aramid Fiber Stretch Armor for ANSI Level 5 Cut Performance. Gloves are ergonomically designed with enhanced grip capabilities in dry or light oil applications.
  • Los guantes combinan comodidad y durabilidad con un nivel de corte ANSI 5
  • Diseñado ergonómicamente con colores de alta visibilidad para proteger mejor a los usuarios en entornos de poca luz
  • Intercept™ es una tecnología de punto especializada que aúna fibras sintéticas, diseñadas y naturales en un hilo de alto rendimiento
  • El puño largo proporciona una protección adicional contra cortes en zonas de alta sensibilidad como la muñeca
  • La formulación de nitrilo de espuma permite un uso más prolongado para aumentar la durabilidad
  • Mejora el agarre y la sensibilidad al tacto en entornos secos o ligeramente oleosos para un agarre seguro al manipular cuchillas y objetos afilados
  • Permite a los trabajadores trabajar de forma segura y eficaz
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Nitrilo
Color Naranja
Cut Resistance Rating ANSI A5
Hand Específico
Material Hilo Ansell Intercept Technology™
Tamaño 7
Norma EN388 4X42E
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, fabricación de metales
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-515
Yarn Gauge 13