Learn More
Hydroxylamine Hydrochloride, ReagentPlus™, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
3 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydroxylamine Hydrochloride |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NH2OH · HCl |
Número UN | 2923 |
Beilstein | 3539763 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 69.49g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |
Densidad | 1.67g/mL at 25°C |