Learn More
Sulfato de hidroxicloroquina, 98 %
Catalog Number p-3778785
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
747-36-4
C18H26ClN3O·H2SO4
433.96
MFCD00078203
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
hydroxychloroquine sulfate, hydroxychloroquine sulphate, ercoquin, plaquinol, toremonil, 2-4-7-chloroquinolin-4-yl amino pentyl ethyl amino ethanol sulfate, hydroxychloroquine sulfate usp, plaquenil tn, hydroxychloroquine; sulfuric acid, dsstox_cid_27788
12947
2-[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]pentil-etilamino]etanol; ácido sulfúrico
CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
747-36-4
C18H26ClN3O·H2SO4
433.96
MFCD00078203
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
hydroxychloroquine sulfate, hydroxychloroquine sulphate, ercoquin, plaquinol, toremonil, 2-4-7-chloroquinolin-4-yl amino pentyl ethyl amino ethanol sulfate, hydroxychloroquine sulfate usp, plaquenil tn, hydroxychloroquine; sulfuric acid, dsstox_cid_27788
12947
2-[4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]pentil-etilamino]etanol; ácido sulfúrico
CCN(CCCC(C)NC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl)CCO.OS(=O)(=O)O
El sulfato de hidroxicloroquina, n.º de CAS 747-36-4, es un compuesto químico con actividades antiparasitarias, antivirales y antirreumáticas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El sulfato de hidroxicloroquina muestra la actividad antipalúdica contra los parásitos de la malaria, principalmente en la fase intra-eritrocitaria de su ciclo de vida.Actúa inhibiendo la heme polimerasa dentro de la vacuola alimentaria de los parásitos
  • Muestra una actividad inhibitoria en la autofagia que evita la fusión del lisosoma con el autofagosoma
  • Algunos estudios demostraron que el sulfato de hidroxicloroquina, debido a su actividad antiviral, puede restringir la infección por VIH in vitro
Aplicaciones
  • El sulfato de hidroxicloroquina muestra actividades antivirales y antirreumáticas
  • Se han realizado experimentos in vitro e in vivo para investigar el papel del sulfato de hidroxicloroquina en el tratamiento de la enfermedad de SRAS-CoV-2
  • El sulfato de hidroxicloroquina se puede utilizar en ensayos de inmunofluorescencia para evaluar los mecanismos antivirales en la infección por el virus del dengue 2.En esta enfermedad, este compuesto puede activar la respuesta inmunitaria innata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydroxychloroquine sulfate
Punto de fusión 240.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (105°C, 2 hrs.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 4857
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,chloroform,,ether,acetone and acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.96
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino