Learn More
Hidroxiacetona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Hydroxyacetone is used as a reagent in organic chemical reactions. It also serves as a component for Mannich reaction and aldol reactions. It is also used in the syntheses of 2-oxo-propionaldehyde, imidazoles, polyols, acrolein, dyes and skin tanning agents. It yields (R)-1,2-propanediol upon reduction of hydroxyacetone in the presence of a microbial cell catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hidroxiacetona se utiliza como reactivo en reacciones químicas orgánicas. También sirve como componente para la reacción de Mannich y las reacciones aldólicas. Asimismo, se utiliza en las síntesis de 2-oxo-propionaldehído, imidazoles, polioles, acroleína, colorantes y agentes bronceadores de la piel. Produce (R)-1,2-propanodiol al reducir hidroxiacetona en presencia de un catalizador celular microbiano.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire e higroscópica. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
La hidroxiacetona se utiliza como reactivo en reacciones químicas orgánicas. También sirve como componente para la reacción de Mannich y las reacciones aldólicas. Asimismo, se utiliza en las síntesis de 2-oxo-propionaldehído, imidazoles, polioles, acroleína, colorantes y agentes bronceadores de la piel. Produce (R)-1,2-propanodiol al reducir hidroxiacetona en presencia de un catalizador celular microbiano.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible al aire e higroscópica. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hydroxyacetone |
Punto de fusión | -17°C |
Densidad | 1.08 |
pH | 3.4 |
Punto de ebullición | 145°C to 146°C |
Temperatura de inflamación | 56°C (132°F) |
Olor | Characteristic |
Índice de refracción | 1.425 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN1224 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydroxyacetone
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-hydroxy-2-Propanone