Learn More
Hydrogen Peroxide 6% (w/w) (20 Volumes), Extra Pure SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073083
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
7722-84-1
H2O2
34.014
11333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
peróxido de hidrógeno
OO
7722-84-1
H2O2
34.014
11333
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
784
CHEBI:16240
peróxido de hidrógeno
OO
Peróxido de hidrógeno al 6 % (p/p) (20 volúmenes), extra puro SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Color Incolora
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.0128g/mol
Envase Frasco de plástico de HDPE
pH 2.5 to 3.5
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide 20 volumes >6% w/v
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide