Learn More
Cloruro de hidrógeno, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 450720025
Detalles adicionales : CAS : 7647-01-0 Peso : 2.27250kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : I
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Hydrochloric acid | |
7647-01-0,67-63-0 | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 | |
Técnico | |
11°C | |
Solubilidad en agua:>1000 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en metanol, etanol, 2-propanol:>50 g/l |
4 to 6 N | |
2.5 L | |
HCl | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.45 | |
0.9090g/mL | |
0.909 |
RUO - Para uso exclusivo en investigación