Learn More
Cloruro de hidrógeno, solución de 0,5 M en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 391748000
Detalles adicionales : CAS : 7647-01-0 Peso : 0.64000kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Hydrochloric acid | |
0.5M solution in methanol | |
De 0,4 a 0,6 M | |
Frasco de vidrio | |
de 12 °C | |
ClH | |
HCl | |
14, 4794 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
clorano | |
313 | |
36.46 |
Incolora | |
7647-01-0,67-56-1 | |
1.0200 g/mL | |
1,02 | |
800mL. | |
Líquido | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Seguridad y manipulación
- Hydrogen chloride, ca 0.5M solution in methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only