Learn More
Hydrogen bromide solution, 33 wt. % in acetic acid, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15602710
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2 L
10035-10-6, 64-19-7
BrH
80.91
MFCD00011323
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
260
CHEBI:47266
Br
10035-10-6, 64-19-7
BrH
80.91
MFCD00011323
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
260
CHEBI:47266
Br
33 wt. % in acetic acid
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hydrogen bromide solution
Nombre de nota 33 wt.% in acetic acid
% mín. CAS ≥50.0000%, ≥30.0000%
% máx. CAS <70.0000%, <50.0000%
Fórmula lineal HBr
Número UN UN3265
Densidad 1.354 g/mL at 25 °C
Nombre IUPAC hydrogen bromide
Grado Acids/Bases
Cantidad 2 L
Temperatura de inflamación 65°C